MABN812
Anti-VPS4A Antibody, clone 14B1.1
clone 14B1.1, from mouse
Synonyme(s) :
Vacuolar protein sorting-associated protein 4A, Protein SKD2, VPS4-1, hVPS4, VPS4A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
14B1.1, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VPS4A(27183)
Description générale
Immunogène
Application
A 1:50 dilution from a representative lot detected VPS4A in rat cerebral cortex tissue.
Neurosciences
Signalisation du développement
Qualité
Analyse par western blotting : µµ
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable