MABN48
Anti-UCHL1 Antibody, clone MCA-BH7
clone MCA-BH7, from mouse
Synonyme(s) :
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1, UCH-L1, Neuron cytoplasmic protein 9.5, PGP 9.5, PGP9.5, Ubiquitin thioesterase L1
564,00 $
About This Item
564,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MCA-BH7, monoclonal
Espèces réactives
human, bovine, rat
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UCHL1(7345)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunofluorescence Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected UCHL1 in rat brain spinal cord tissue (Gerry Shaw. EnCor Biotechnology, Inc., Gainesville, Florida).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected UCHL1 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
Rat brain spinal cord tissue lysate.
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable