Documents
MABN466
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ankyrine G, clone N106/36
clone N106/36, from mouse
Synonyme(s) :
Ankyrin-3, ANK-3, Ankyrin-G
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N106/36, monoclonal
Espèces réactives
rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
Les ankyrines sont une famille de protéines se liant à la spectrine qui couple le réseau cytosquelettique à base de spectrine/actine aux domaines cytoplasmiques des protéines membranaires intrinsèques comprenant des canaux tels que l'échangeur d'anions, le canal sodique voltage-dépendant, et la Na/K ATPase, ainsi qu'aux molécules d'adhérence des cellules neuronales liées à L1. Il existe trois ankyrines différentes dans le système nerveux : l'ankyrine B, l'ankyrine G et l'ankyrine R. Toutes trois contiennent un domaine de liaison membranaire N-terminal, un domaine interne capable de se lier à la spectrine, et un domaine régulateur C-terminal ciblé par l'épissage alternatif. L'ankyrine B, la forme neuronale prédominante, comprend deux isoformes de ~220 kDa et ~440 kDa. L'isoforme de ~220 kDa ayant subi un épissage alternatif constitue la principale forme présente dans le cerveau adulte, tandis que la forme de ~440 kDa est préférentiellement exprimée dans le cerveau du nouveau-né en développement. Trois formes d'ankyrine G (~190 kDa, ~270 kDa, ~480 kDa) sont localisées dans les segments initiaux des axones et les nœuds de Ranvier des axones myélinisés, qui sont enrichis en canaux ioniques et où se propagent les flux de potentiel d'action. Dans le cerveau adulte des vertébrés, les ankyrines représentent ~0,5 % à 1 % des protéines membranaires totales.
Spécificité
Autres homologies : Homme (92 % d'homologie de séquence) et souris (87 % d'homologie de séquence).
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à l'ankyrine G humaine.
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/2000e d'un lot représentatif a permis de détecter l'ankyrine G dans du tissu de cortex cérébral de rat.
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a permis de détecter l'ankyrine G dans du tissu de nerf optique de rat.
Analyse par immunofluorescence : Un lot représentatif a permis de détecter l'ankyrine G dans du tissu de cortex de rat adulte.
Analyse par immunofluorescence : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter l'ankyrine G dans un modèle de neurones de couche II de cortex entorhinal médian (CEm) avec épilepsie du lobe temporal (ELT) de rat (Hargus, N. J., et al. (2011). Neurobiol Dis. 41(2):361-376.)
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-ankyrine-G, clone N106/36, est un anticorps monoclonal de souris hautement spécifique qui cible l'ankyrine. Il a été testé en IHC.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Qualité
Produit évalué par immunohistochimie sur du tissu d'hippocampe de rat.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter l'ankyrine G dans du tissu d'hippocampe de rat.
Description de la cible
Poids théorique (calculé) : 480 kDa.
Forme physique
Anticorps IgG2a κ monoclonal de souris purifié, dans de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : purifié
Produit purifié sur protéine G.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Tissu d'hippocampe de rat
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zhuang Xu et al.
iScience, 27(3), 109264-109264 (2024-03-07)
The axon initial segment (AIS) is located at the proximal axon demarcating the boundary between axonal and somatodendritic compartments. The AIS facilitates the generation of action potentials and maintenance of neuronal polarity. In this study, we show that the location
Yanxia Ding et al.
Neuroreport, 29(18), 1537-1543 (2018-10-16)
Recent studies have indicated that the structure of the axon initial segment (AIS) of neurons is highly plastic in response to changes in neuronal activity. Whether an age-related enhancement of neuronal responses in the visual cortex is coupled with plasticity
Anja Konietzny et al.
Journal of cell science, 137(8) (2024-03-25)
In neurons, the microtubule (MT) cytoskeleton forms the basis for long-distance protein transport from the cell body into and out of dendrites and axons. To maintain neuronal polarity, the axon initial segment (AIS) serves as a physical barrier, separating the
Miguel A Marin et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 43(48), 8126-8139 (2023-10-12)
Subcortical white matter stroke (WMS) is a progressive disorder which is demarcated by the formation of small ischemic lesions along white matter tracts in the CNS. As lesions accumulate, patients begin to experience severe motor and cognitive decline. Despite its
Tuancheng Feng et al.
Acta neuropathologica communications, 10(1), 33-33 (2022-03-16)
TMEM106B, a type II lysosomal transmembrane protein, has recently been associated with brain aging, hypomyelinating leukodystrophy, frontotemporal lobar degeneration (FTLD) and several other brain disorders. TMEM106B is critical for proper lysosomal function and TMEM106B deficiency leads to myelination defects, FTLD