MABN316
Anti-SLC38A3 Antibody, clone 1A10.2
clone 1A10.2, from mouse
Synonyme(s) :
Sodium-coupled neutral amino acid transporter 3, N-system amino acid transporter 1, Na(+)-coupled neutral amino acid transporter 3, Solute carrier family 38 member 3, System N amino acid transporter 1
436,00 $
About This Item
436,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A10.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC38A3(10991)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SLC38A3 in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1