MABN1598
Anti-RetGC-1/GUCY2D Antibody, clone 6D8.2
clone 6D8.2, from mouse
Synonyme(s) :
Retinal guanylyl cyclase 1, Guanylate cyclase 2D, retinal, RETGC-1, Rod outer segment membrane guanylate cyclase, ROS-GC
597,00 $
About This Item
597,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6D8.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GUCY2D(3000)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Sensory & PNS
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RetGC-1/GUCY2D in 10 µg of Y79 human retinoblastoma cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1