Principaux documents
MABN1573
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-synapsine-2, clone 19.4
clone 19.4, from mouse
Synonyme(s) :
Synapsin II, Synapsin-2
100 μG
523,00 $
523,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
523,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
523,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
19.4, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
activity assay: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SYN2(6854)
Description générale
La synapsine-2 (UniProt Q63537 ; également appelée synapsine II) est codée par le gène Syn2 (identifiant du gène : 29179) chez le rat. Les synapsines forment une famille de phosphoprotéines neuronales abondantes qui régulent le trafic SV et la libération des neurotransmetteurs à l'extrémité présynaptique. Il existe chez les mammifères trois gènes qui ensemble codent 11 protéines de la famille des synapsines par épissage alternatif (la synapsine Ia et Ib par le gène SYN1, la synapsine IIa et IIb par le gène SYN2, la synapsine IIIa à IIIf par le gène SYN3). Syn III est l'isoforme exprimée le plus précocement qui joue un rôle dans les premières phases du développement neuronal et est régulée à la baisse dans les neurones matures. Cependant, Syn I et Syn II sont exprimées à faible niveau à la naissance et leur expression augmente progressivement pendant la synaptogenèse pour atteindre un plateau stable après 1 à 2 mois de vie. L'extrémité Nh2-terminale est divisée en domaines A, B, et C et est étroitement conservée entre toutes les isoformes de la synapsine. Les synapsines sont régulées par des phosphorylations post-translationnelles. Le domaine A contient les sites de phosphorylation PKA et CaMKI/IV, le domaine B contient les sites de phosphorylation MAPK/Erk et le domaine C est phosphorylé par Src. Les extrémités C-terminales contiennent les domaines épissés et divergent entre les isoformes de la synapsine (domaine D dans Syn Ia et Ib, domaine G dans Syn IIa et IIb, domaine H dans Syn IIa et domaine J dans Syn IIIa), même si elles comportent toutes des régions riches en proline liées à plusieurs protéines contenant de la SH3 ainsi que des sites de phosphorylation supplémentaires pour CaMKII, MAPK/Erk, et cdk1/5.
Spécificité
Le clone 19.4 réagit avec les deux isoformes épissées de la synapsine-2 (Ila et IIb). Le clone 19.4 ne réagit avec aucune des deux isoformes épissées de la synapsine-1 (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Immunogène
Synapsine-2 de rat recombinante purifiée.
Épitope : Domaines A et B
Application
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/1 000e d'un lot représentatif a permis de détecter la synapsine-2 dans des tissus de cortex cérébral humain, de cervelet de souris et de cortex cérébral de rat.
Analyse par western blotting : La détection de la cible par un lot représentatif a été bloquée par une préincubation avec des particules phages affichant des peptides contenant la séquence consensus SYIxN (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter la synapsine IIa/IIb, mais pas la synapsine Ia/Ib, dans des extraits cytosoliques de cerveau de rat (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Analyse par immunoprécipitation : un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter la synapsine IIa/IIb, mais pas la synapsine Ia/Ib, dans des préparations de synaptosomes de cerveau de rat (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Dosage enzymatique : un lot représentatif, ajouté 2 heures avant l'analyse par AMPc, a empêché la phosphorylation catalysée par PKA de la synapsine IIa/IIb dans un dosage de kinases in vitro avec des préparations de synaptosomes de cerveau de rat (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-synapsine-2, clone 19.4 est un anticorps contre la synapsine-2 pour une utilisation en western blotting, immunohistochimie (paraffine), immunoprécipitation et dosage enzymatique.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de tissu cérébral de rat.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la synapsine-2 dans 10 µg de lysat de tissus de cerveau de rat.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 63 et 52 kDa
Forme physique
Anticorps IgG2aκ monoclonal de souris purifié, dans du PBS sans conservateur.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kalpana D Acharya et al.
Journal of neuroendocrinology, 32(10), e12904-e12904 (2020-10-02)
Neural progestin receptors (PR) function in reproduction, neural development, neuroprotection, learning, memory and the anxiety response. In the absence of progestins, PR can be activated by dopamine (DA) in the rodent hypothalamus to elicit female sexual behaviour. The present study
Kalpana D Acharya et al.
eNeuro, 4(5) (2017-09-29)
Progestins bind to the progestin receptor (PR) isoforms, PR-A and PR-B, in brain to influence development, female reproduction, anxiety, and stress. Hormone-activated PRs associate with multiple proteins to form functional complexes. In the present study, proteins from female mouse hypothalamus