MABF80B
Anti-CD11b, (human/mouse), redFluor® 710, clone M1/70 Antibody
clone M1/70, from rat, redFluor® 710
Synonyme(s) :
Integrin alpha-M, CD11 antigen-like family member B, CR-3 alpha chain, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Leukocyte adhesion receptor MO1, CD11b, CD11b
173,00 $
About This Item
173,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
redFluor® 710
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M1/70, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD11b in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Forme physique
Stockage et stabilité
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable