MABF512
Anticorps anti-CD11b (humain/souris), marqué à l′APC-Cy7, clone M1/70
clone M1/70, 0.2 mg/mL, from rat
Synonyme(s) :
Integrin alpha-M, CD11 antigen-like family member B, CR-3 alpha chain, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Leukocyte adhesion receptor MO1, Neutrophil adherence receptor, CD antigen CD11b
231,00 $
About This Item
231,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
APC-Cy7
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M1/70, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Concentration
0.2 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2bκ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGAM(3684)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation et immunologie
Qualité
Analyse par cytométrie en flux : 0,125 µg de cet anticorps a permis de détecter CD11b sur un (1) million de cellules de moelle osseuse de souris C57Bl/6.
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable