MABF713
Anti-CD54 (ICAM-1) Antibody (human), PE, clone 15.2
clone 15.2, from mouse
Synonyme(s) :
Intercellular adhesion molecule 1, ICAM-1, Major group rhinovirus receptor, CD antigen CD54
189,00 $
About This Item
189,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
15.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
pkg of 5 μL (0.5 μg/test)
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ICAM1(3383)
Catégories apparentées
Description générale
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD54 (ICAM-1) in one million human peripheral blood monocytes.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable