Principaux documents
MABF711
Sigma-Aldrich
Anti-CD54 (ICAM-1) Antibody (human), APC, clone 15.2
clone 15.2, from mouse
Synonyme(s) :
Intercellular adhesion molecule 1, ICAM-1, Major group rhinovirus receptor, CD antigen CD54
25 TESTS
221,00 $
221,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 TESTS
221,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
221,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
15.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
pkg of 5 μL (0.5 μg/test)
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ICAM1(3383)
Description générale
The 15.2 antibody reacts with human CD54, also known as ICAM-1 (Intercellular Adhesion Molecule 1), a 90-110 kDa cell surface glycoprotein that is inducibly expressed on both immune and endothelial cells. As its name implies, ICAM-1 participates in cell-cell adhesion between leukocytes and endothelial cells, facilitating leukocyte recruitment and transmigration at sites of inflammation. The ligands for ICAM-1 are also expressed on leukocyte and endothelial cells, and include Mac-1, fibrinogen, and a member of the integrin protein family, LFA-1 (CD11a).The 15.2 antibody may be used for analysis of ICAM-1 expression in human cells and tissues, and is reported to be cross-reactive with porcine ICAM-1.
&
Qualité
L'anticorps monoclonal a été purifié à partir d'un surnageant de culture tissulaire par chromatographie d'affinité. L'anticorps purifié a été conjugué dans des conditions optimales, puis le colorant n'ayant pas réagi a été éliminé de la préparation.
Analyse par cytométrie en flux : μ
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable