MABF378
Anti-CD127 (IL-7Ra) Antibody (mouse), APC, clone A7R34
clone A7R34, 0.2 mg/mL, from rat
Synonyme(s) :
Interleukin-17 receptor A, IL-17 receptor A, IL-17RA, CD217
403,00 $
About This Item
403,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A7R34, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Concentration
0.2 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Il7R(16197)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable