MABF3060
Anti-MERS-CoV RBD Antibody, clone m336
239,00 $
About This Item
239,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
m336, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 149.41 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
SARS coronavirus
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
Isotype
IgG1
Séquence de l'épitope
Extracellular domain
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
vaccinia virus ... s> S(37616432)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by ELISA with recombinant receptor binding domain (RBD) from spike protein of MERS-CoV.
ELISA Analysis (ELISA): Various dilutions of this antibody detected recombinant receptor binding domain (RBD) from spike protein of MERS-CoV.
Tested Applications
Neutralizing: A representative lot neutralized MERS-CoV RBD in Neutralizing applications (Ying, T. et al. (2014). J Virol.;88(14):7796-805; Folegatti, P.M., et al. (2020). Lancet Infect Dis.;20(7):816-826).
ELISA Analysis: A representative lot detected MERS-CoV RBD in ELISA applications (Ying, T. et al. (2014). J Virol.;88(14):7796-805; Folegatti, P.M., et al. (2020). Lancet Infect Dis.;20(7):816-826).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable