MABF265
Anti-Caspase-4, clone 17D9 Antibody
clone 17D9, from rat
Synonyme(s) :
Caspase-4, CASP-4, Caspase-11, CASP-11, Protease ICH-3, .Caspase-4 subunit p10, Caspase-4 subunit p20
476,00 $
About This Item
476,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
17D9, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CASP4(837)
Description générale
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Caspase-4 in wildtype and ischemic mouse brains (Kang, S., et al. (2000) JCB. 149(3):613-622).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Caspase-4 in 10 µg of bacterial J53 treated macrophage cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable