MABF2045
Anti-Siglec-H Antibody, clone 551
clone 551, from rat
Synonyme(s) :
Sialic acid binding Ig-like lectin H, Siglech
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
551, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Siglech(233274)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Siglec-H in Flow Cytometry applications (Yun, T.J., et. al. (2016). Cell Metab. 23(5):852-66).
Inflammation & Immunology
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected Siglec-H in frozen mouse spleen tissue sections.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable