MABF2032M
Anti-CD31 (PECAM-1) Antibody, clone MBC 78.1
clone MBC 78.1, from mouse
Synonyme(s) :
Platelet endothelial cell adhesion molecule, PECAM-1, EndoCAM. GPIIA′, PECA1, CD31
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MBC 78.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PECAM1(5175)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected CD31 (PECAM-1) in Immunoprecipitation applications (DeLisser, H.M., et. al. (1994). J Cell Biol. 124(1-2):195-203).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD31 (PECAM-1) in Flow Cytometry applications (DeLisser, H.M., et. al. (1994). J Cell Biol. 124(1-2):195-203).
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected CD31 (PECAM-1) in one millioin THP-1 cells.
Inflammation & Immunology
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CD31 (PECAM-1) in Jurkat cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1