MABF1968
Anti-Microglobulin beta2 Antibody, clone BBM.1
clone BBM.1, from mouse
Synonyme(s) :
B2M
231,00 $
About This Item
231,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BBM.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... B2M(567)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inhibition Analysis: A representative lot inhibited Microglobulin beta2 activity (Parham, P., et. al. (1983). J Biol Chem. 258(10):6179-86).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Microglobulin beta2 in Flow Cytometry applications (Drukker, M., et. al. (2012). Nat Biotechnol. 30(6):531-42).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-1:1,000 dilution from a representative lot detected Microglobulin beta2 in human breast cancer and human tonsil tissues.
Inflammation & Immunology
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Microglobulin beta2 in 10 µg of MOLT-4 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable