MABE915
Anti-Mi-2β Antibody, clone 2G8
clone 2G8, from mouse
Synonyme(s) :
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4, CHD-4, ATP-dependent helicase CHD4, Mi-2 autoantigen 218 kDa protein, Mi2-beta, Mi-2b
439,00 $
About This Item
439,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G8, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHD4(1108)
Catégories apparentées
Description générale
Application
ChIP-seq: A representative lot of this antibody used as part of an antibody cocktail of consisting of Anti-Mi-2β clones 2G8, 16G4 and 17H11 (cat. no. MABE915, MABE914, and MABE920 respectively) was reported to work in ChIP-seq (see Zhang, J., et al 2012).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected Mi-2β in 10 µg of a Jurkat cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable