MABE636
Anti-monomethyl Histone H3 (Lys4) Antibody, clone RM140
clone RM140, from rabbit
Synonyme(s) :
Histone H3.3, Histone H3
494,00 $
About This Item
494,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM140, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
monomethylation (Lys4)
Informations sur le gène
human ... H3F3B(3021)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Qualité
Western Blotting Analysis (WB): 0.5 μg/mL of this antibody detected monomethyl Histone H3 (Lys4) in HeLa acid extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable