MABE355
Anti-ADAR2 Antibody, clone 2D1.1
clone 2D1.1, 1 mg/mL, from mouse
Synonyme(s) :
Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96, 98 kDa nucleoporin, Nucleoporin Nup98, Nup98
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D1.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NUP98(4928)
Description générale
Immunogène
Application
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ADAR2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable