SAB4200143
Anti-ADAR2 antibody, Mouse monoclonal
clone ADAR2-15, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-ADARB1, Anti-Adenosine Deaminase, RNA-specific B1, Anti-DRABA2, Anti-DRADA2, Anti-RED1, Anti-RNA Editase 1, Anti-RNA-editing enzyme 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ADAR2-15, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~130 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:250-1:500 using HEK-293T cells overexpressing ADAR2 (a working dilution)
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ADAR2(104)
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable