Principaux documents
MABE343-AF488
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-puromycine, clone 12D10, conjugué au colorant Alexa Fluor 488
clone 12D10, 0.5 mg/mL, from mouse
Synonyme(s) :
Anticorps conjugué à l’Alexa Fluor 488
100 μL
669,00 $
669,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
669,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
669,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR 488
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
12D10, monoclonal
Espèces réactives
human
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
La puromycine est un antibiotique aminonucléosidique dérivé de la bactérie Streptomyces alboniger. Elle agit comme un inhibiteur de la synthèse des protéines qui bloque la traduction en interrompant prématurément la chaîne protéique dans le ribosome. Les anticorps monoclonaux anti-puromycine peuvent être utilisés avec des protocoles d'immunochimie standard pour examiner directement la traduction : c'est ce que l'on appelle la méthode SUnSET ("surface sensing of translation"). Son utilité dans l'analyse de la traduction des protéines provient du fait qu'une partie de la molécule ressemble à l'extrémité 3′ de l'ARNt amino-acylé. La puromycine induit la fragmentation de l'ADN dans les thymocytes et les cellules leucémiques HL-60 humaines.
Ce produit est une version conjuguée de la réf. MABE343.
Spécificité
Cet anticorps détecte les protéines nouvellement synthétisées incorporant de la puromycine.
Réaction vérifiée avec un échantillon test humain préalablement incubé avec de la puromycine. Réaction anticipée avec toutes les espèces lorsque l'échantillon test est incubé avec de la puromycine.
Immunogène
Protéines nouvellement synthétisées incorporant de la puromycine de plusieurs poids moléculaires différents
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'utilisation de cet anticorps anti-puromycine, clone 12D10, a été validée en immunocytochimie pour la détection de la puromycine.
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Qualité
Évaluée par immunocytochimie dans des cellules HeLa non traitées et traitées à la puromycine.
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/2500e de cet anticorps a permis de détecter des protéines nouvellement synthétisées incorporant de la puromycine uniquement dans des cellules HeLa traitées avec de la puromycine.
Alexa Fluor est une marque déposée de Life Technologies.
Description de la cible
Se reporter à la réf. MABE343 pour plus d'informations sur le poids moléculaire observé.
Forme physique
Conjugué monoclonal de rat purifié dans un tampon contenant du PBS et 15 mg/ml de BSA avec 0,1 % d'azoture de sodium.
Purification sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Informations légales
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Benjamin J Jenkins et al.
Cell metabolism, 35(7), 1132-1146 (2023-05-26)
Augmented T cell function leading to host damage in autoimmunity is supported by metabolic dysregulation, making targeting immunometabolism an attractive therapeutic avenue. Canagliflozin, a type 2 diabetes drug, is a sodium glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitor with known off-target effects on
Qi Wu et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2019, 7064319-7064319 (2019-06-19)
Ribosome biogenesis is a crucial biological process related to cell proliferation, redox balance, and muscle contractility. Aortic smooth muscle cells (ASMCs) show inhibition of proliferation and apoptosis, along with high levels of oxidative stress in aortic dissection (AD). Theoretically, ribosome
Honyin Chiu et al.
iScience, 24(7), 102748-102748 (2021-07-20)
The cap-binding protein eukaryotic initiation factor 4E (eIF4E) promotes translation of mRNAs associated with proliferation and survival and is an attractive target for cancer therapeutics. Here, we used Eif4e germline and conditional knockout models to assess the impact of reduced
Sara Ricciardi et al.
Cell metabolism, 28(6), 895-906 (2018-09-11)
Naive T cells respond to T cell receptor (TCR) activation by leaving quiescence, remodeling metabolism, initiating expansion, and differentiating toward effector T cells. The molecular mechanisms coordinating the naive to effector transition are central to the functioning of the immune system, but remain
Sara Hosseini-Farahabadi et al.
PLoS biology, 19(5), e3001221-e3001221 (2021-05-04)
Premature termination codons (PTC) cause over 10% of genetic disease cases. Some aminoglycosides that bind to the ribosome decoding center can induce PTC readthrough and restore low levels of full-length functional proteins. However, concomitant inhibition of protein synthesis limits the