MABE326
Anti-JARID1D/KDM5D Antibody, clone 7F10.4
clone 7F10.4, from mouse
Synonyme(s) :
JARID1D/KDM5D, Lysine-specific demethylase 5D, Histocompatibility Y antigen, H-Y, Histone demethylase JARID1D, Jumonji/ARID domain-containing protein 1D, Protein SmcY
513,00 $
About This Item
513,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7F10.4, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KDM5D(8284)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected JARID1D/KDM5D in 10 µg of U2OS cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable