MABE302
Anti-2,2,7-Trimethylguanosine Antibody, clone K121
clone K121, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
K121, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Application
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory was immunoprecipitated in IP (Moketi, S., et al. (2002). Mol Cell. 10(3):599-609.).
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected 2,2,7-trimethylguanosine in NIH/3T3, HeLa, and A431 cells.
Forme physique
Remarque sur l'analyse
NIH/3T3, HeLa, and A431 cells
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable