MABE2019
Anti-PrimPol Antibody, clone JUAM71D
Synonyme(s) :
Coiled-coil domain-containing protein 111, DNA-directed primase/polymerase protein, hPrimpol1
215,00 $
About This Item
215,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
JUAM71D, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 64.61 kDa
observed mol wt ~64 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... PRIMPOL(201973)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected PrimPol in HeLa cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PrimPol in Western Blotting applications (Gonzalez-Acosta, D., et al. (2021). EMBO J ;40(14); e106355).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected PrimPol in Immunofluorescence applications (Gonzalez-Acosta, D., et al. (2021). EMBO J. 40(14); e106355).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable