MABE1067
Anti-ESET (SETDB1) Antibody, clone F0808
clone F0808, from mouse
Synonyme(s) :
Histone-lysine N-methyltransferase SETDB1, EC: 2.1.1.43, ERG-associated protein with SET domain, SET domain bifurcated 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
F0808, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Setdb1(84505)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated ESET (SETDB1) in Immunoprecipitation applications (Matsumura, Y., et. al. (2015). Mol Cell. 60(4):584-96).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ESET (SETDB1) in 129/S6/SvEv mouse embryonic stem cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable