MABE1008
Anti-TRRAP Antibody, clone 2TRR-1B3
ascites fluid, clone 2TRR-1B3, from mouse
Synonyme(s) :
Transformation/transcription domain-associated protein, 350/400 kDa PCAF-associated factor, PAF350/400, STAF40, TR-AP, Tra1 homolog
622,00 $
About This Item
622,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2TRR-1B3, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRRAP(8295)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunodepleted TRRAP using nonhomologous end-joining/NHEJ-competent protein extracts prepared from human AAH-1 lymphoblastoid cells (Robert, F., et al. (2006). Mol. Cell. Biol. 26(2):402-412).
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected TRRAP in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable