MABC537
Anticorps anti-vasohibine-1, clone 4E12 (sans azoture)
clone 4E12, 1 mg/mL, from mouse
Synonyme(s) :
Vasohibin
581,00 $
About This Item
581,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E12, monoclonal
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
activity assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VASH1(22846)
Description générale
Immunogène
Application
Analyse par western blotting : Un lot représentatif de cet anticorps a permis de détecter la vasohibine-1 dans des cellules HUVEC transfectées avec un pARNi de contrôle, mais pas dans des cellules HUVEC transfectées avec un pARNi de vasohibine-1 (Miyashita, H., et al. (2012) PLOS ONE. 7(10):e46459).
Analyse par western blotting : Un lot représentatif de cet anticorps a permis de détecter la vasohibine-1 (protéine référencée sous le nom de KIAA1036 dans les publications) dans un lysat de cellules HUVEC et GM7373 transfectées et stimulées par du VEGF (Watanabe, K,, et al. (2004) JCI. 114(7):898-907).
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif de cet anticorps a permis de détecter la vasohibine-1 (protéine référencée sous le nom de KIAA1036 dans les publications) dans du tissu placentaire humain (Watanabe, K,, et al. (2004) JCI. 114(7):898-907).
Analyse par immunocytochimie : Un lot représentatif de cet anticorps a permis de détecter la vasohibine-1 (protéine référencée sous le nom de KIAA1036 dans les publications) dans des cellules HUVEC (Watanabe, K,, et al. (2004) JCI. 114(7):898-907).
Apoptose et cancer
Marqueurs tumoraux
Qualité
Analyse western blotting : Une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la vasohibine-1 dans 10 µg de lysat de cellules HEK293.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Recommandations d'utilisation : Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et les stocker à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable