Documents
MABC40
Sigma-Aldrich
Anti-LAMP-2 Antibody, clone ABL-93
clone ABL-93, from rat
Synonyme(s) :
lysosomal-associated membrane protein 2, CD107 antigen-like family member B, CD107b antigen
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ABL-93, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Lamp2(16784)
Description générale
Lysosome-associated membrane protein 2 (LAMP-2) is a highly glycosolated protein belonging to the lysosome-associated membrane protein family. This group pf proteins composes a significant portion of the lysosomal membrane and are considered crucial mediators for cellular adhesion by interacting with carbohydrate receptors. LAMP-2 is a profuse and critical component of the lysosomal membrane as it has been implicated in playing a role in lysosomal biogenesis. It also appears to be involved in later stages of phagocytosis and autophagy, where it may act to protect the lysosomal membrane from being digested, assist in signal transduction, moderate levels of acidity within the lysosomal environment, and participate in adhesion. Mutations in LAMP-2 expression have been associated with lysosomal storage diseases or LSDs, along with Danon disease, an X-linked disorder characterized by skeletal myopathy, mental retardation, and hypertrophic cardiomyopathy.
Spécificité
This antibody recognizes LAMP-2.
Immunogène
Purified glycoproteins from NIH/3T3 cells, corresponding to mouse LAMP-2.
Application
&
Analyse par immunoprécipitation :
This antibody has been shown to detect LAMP-2 in mouse brain, (Ferguson, 2009).
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
Sous-domaine de recherche
Apoptose - Autre
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules NIH/3T3.
Analyse par western blotting : µµ
Description de la cible
Poids moléculaire réel (observé) : ~80 kDa. ′
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG2aκ monoclonale de rat purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules NIH/3T3
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Celia A McKee et al.
Scientific reports, 12(1), 1796-1796 (2022-02-04)
An emerging link between circadian clock function and neurodegeneration has indicated a critical role for the molecular clock in brain health. We previously reported that deletion of the core circadian clock gene Bmal1 abrogates clock function and induces cell-autonomous astrocyte activation. Regulation of
Imene Jaadane et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 21(12), 3453-3466 (2017-07-01)
Ageing and alteration of the functions of the retinal pigment epithelium (RPE) are at the origin of lost of vision seen in age-related macular degeneration (AMD). The RPE is known to be vulnerable to high-energy blue light. The white light-emitting
Debashis Dutta et al.
Cell reports, 40(2), 111058-111058 (2022-07-14)
This study underlines the importance of treadmill exercise in reducing α-synuclein (α-syn) spreading in the A53T brain and protecting nigral dopaminergic neurons. Preformed α-syn fibril (PFF) seeding in the internal capsule of young A53T α-syn mice leads to increased spreading
Hui Shen et al.
Neural regeneration research, 18(8), 1770-1776 (2023-02-09)
Recent studies have shown that microglia/macrophages and astrocytes can mediate synaptic phagocytosis through the MER proto-oncokinase in developmental or stroke models, but it is unclear whether the same mechanism is also active in traumatic brain injury. In this study, we
Abhilash P Appu et al.
Journal of inherited metabolic disease, 42(5), 944-954 (2019-04-27)
Mutations in at least 13 different genes (called CLNs) underlie various forms of neuronal ceroid lipofuscinoses (NCLs), a group of the most common neurodegenerative lysosomal storage diseases. While inactivating mutations in the CLN1 gene, encoding palmitoyl-protein thioesterases-1 (PPT1), cause infantile