Documents
MAB8255
Sigma-Aldrich
Ms X Influenza A
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable