Principaux documents
MAB8251
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-grippe A, de type nucléoprotéine, mélange des clones A1 et A3
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A1, monoclonal
A3, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG1 (A3)
IgG2a (A1)
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Tous les sous‑types de la grippe A (H1N1, H2N2, H3N2 et H5N1). Spécifique de l′antigène nucléoprotéique. Aucune réactivité croisée observée avec la grippe B, les virus parainfluenza 1 et 2, les adénovirus ou le RSV.
Immunogène
Mélange de grippe A.
Application
Domaine de recherche
Maladies infectieuses
Immunofluorescence indirecte, dilution au 1/100-1/1000ème.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l′utilisateur final.
L′utilisation de cet anticorps anti-grippe A, de type nucléoprotéine, constitué d'un mélange des clones A1 et A3, a été validée en IF pour la détection de la grippe A.
Sous-domaine de recherche
Maladies infectieuses - virales
Forme physique
Liquide d′ascites sans conservateurs.
Produit non purifié
Stockage et stabilité
Maintenir à -20 °C pendant 1 an à partir de la date d′expédition. Diviser en aliquotes afin d′éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d′origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lames de contrôle de la grippe, référence 5010-5
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d′analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s) concerné(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Recipients of vaccine against the 1976 "swine flu" have enhanced neutralization responses to the 2009 novel H1N1 influenza virus.
McCullers, JA; Van De Velde, LA; Allison, KJ; Branum, KC; Webby, RJ; Flynn, PM
Clinical Infectious Diseases null
Benjawan Khuntirat et al.
Journal of clinical virology : the official publication of the Pan American Society for Clinical Virology, 69, 78-80 (2015-07-26)
Influenza A/H5N1 actively circulated in Kamphaeng Phet (KPP), Thailand from 2004 to 2006. A prospective longitudinal cohort study of influenza virus infection in 800 adults conducted during 2008-2010 in KPP suggested that subclinical or mild H5N1 infections had occurred among
Maren Eggers et al.
Infectious diseases and therapy, 7(2), 249-259 (2018-04-11)
Recent virus epidemics and rising antibiotic resistance highlight the importance of hygiene measures to prevent and control outbreaks. We investigated the in vitro bactericidal and virucidal efficacy of povidone-iodine (PVP-I) 7% gargle/mouthwash at defined dilution against oral and respiratory tract
Validation of a method for preparing influenza H5N1 simulated samples.
John A Lednicky,Julie M Villanueva,Stephen A Burke,Roxanne Shively,Michael W Shaw et al.
Journal of Virological Methods null
Nara Lee et al.
Nucleic acids research, 45(15), 8968-8977 (2017-09-16)
Influenza A virus (IAV) genomes are composed of eight single-stranded RNA segments that are coated by viral nucleoprotein (NP) molecules. Classically, the interaction between NP and viral RNA (vRNA) is depicted as a uniform pattern of 'beads on a string'.