MAB80138
Anti-Human Metapneumovirus Antibody, clone 507
clone 507, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
hMPV
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
507, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Spécificité
Application
Forme physique
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable