Documents
MAB570
Sigma-Aldrich
Anti-Heparin Antibody, clone A7.10
clone A7.10, Chemicon®, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A7.10, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Ne doit pas réagir avec
pig
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Hdgf(15191)
Spécificité
Reacts with mouse heparin. Cross reacts with dextran sulfate by EIA. Also shows some cross reactivity to DNA and heparan sulfate.
Application
μ
Inhibits the formation of heparin accelerated thrombin-antithrombin complex formation in vitro.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Detect Heparin using this Anti-Heparin Antibody, clone A7.10 validated for use in ELISA, RIA.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée. Liquid in 0.02M PB + 0.25M NaCl, pH 7.6 with 0.1% Sodium azide.
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 °C et 8 °C.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable