Principaux documents
MAB5540
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Olig1
ascites fluid, Chemicon®
Synonyme(s) :
Oligo1, Oligodendrocyte transcription factor 1
100 μL
548,00 $
548,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
548,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
548,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OLIG1(116448)
rat ... Olig1(60394)
Description générale
La protéine Olig-1 est un facteur de transcription du type bHLH exprimé par les oligodendrocytes du cerveau, où il facilite la formation et la maturation des oligodendrocytes. Olig1 coopère avec Olig2 pour établir le domaine pMN du tube neural embryonnaire.
Spécificité
Marqueur des oligodendrocytes Olig1. L'anticorps colore généralement le cytoplasme ou le noyau des cellules, en fonction de leur type. Une coloration apparaîtra dans le noyau des oligodendrocytes remyélinisants.
Immunogène
Protéine de fusion contenant la protéine Olig1 de souris.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-Olig1 est un anticorps dirigé contre Olig1 destiné aux analyses par WB, IC et IH.
Sous-domaine de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Forme physique
Liquide d'ascites.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C en aliquotes non diluées pendant 6 mois maximum à partir de la date de réception. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Contrôle positif : Corpus callosum. Contrôle négatif : peau ou organes non neuronaux.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mario Marotta et al.
Stem cell research, 22, 33-42 (2017-06-05)
Despite benefits of prenatal in utero repair of myelomeningocele, a severe type of spina bifida aperta, many of these patients will still suffer mild to severe impairment. One potential source of stem cells for new regenerative medicine-based therapeutic approaches for
Julia C Terek et al.
ACS pharmacology & translational science, 6(2), 320-333 (2023-02-18)
Biomaterials derived from brain extracellular matrix (ECM) have the potential to promote neural tissue regeneration by providing instructive cues that can direct cell survival, proliferation, and differentiation. This study focused on the development and characterization of microcarriers derived from decellularized
Cui Li et al.
Cell discovery, 4, 43-43 (2018-08-08)
The causal link between Zika virus (ZIKV) infection and microcephaly has raised alarm worldwide. Microglial hyperplasia, reactive gliosis, and myelination delay have been reported in ZIKV-infected microcephalic fetuses. However, whether and how ZIKV infection affects glial cell development remain unclear.
Hong Zhao et al.
Molecular medicine reports, 20(5), 4603-4611 (2019-11-09)
The differentiation and maturation of oligodendrocyte precursor cells (OPCs) is important for remyelination in the central nervous system. Nevertheless, this process is often limited and incomplete in ischemic injury. Oligodendrocyte transcription factor 1 (Olig1) is important for the maturation of OPCs and
Elena K Fetisova et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2019, 2082561-2082561 (2019-07-30)
Multiple sclerosis (MS) is a heterogeneous autoimmune disease of unknown etiology characterized by inflammation, demyelination, and axonal degeneration that affects both the white and gray matter of CNS. Recent large-scale epidemiological and genomic studies identified several genetic and environmental risk