Principaux documents
MAB5354
Sigma-Aldrich
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 4.1
Synonyme(s) :
Anti-AAA, Anti-ABETA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
100 μG
581,00 $
581,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1151
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
581,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
581,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1151
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Anticorps anti-protéine précurseur de l'amyloïde β (domaine KPI), clone 4.1, clone 4.1, Chemicon®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Spécificité
Protéine précurseur de l'amyloïde-bêta, domaine KPI (inhibiteur de protéases du type Kunitz). L'anticorps réagit avec la protéine endogène et recombinante. Il a été montré que cet anticorps inhibe partiellement les propriétés inhibitrices des protéases.
Immunogène
Domaine KPI recombinant purifié de la protéine précurseur de l'amyloïde-bêta.
Épitope : Domaine KPI
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-protéine précurseur de l'amyloïde β (domaine KPI), clone 4.1, permet de détecter le taux de protéine précurseur de l'amyloïde β, et son utilisation a été publiée et validée en WB, ELISA et IH.
Sous-domaine de recherche
Maladies neurodégénératives
Western blotting : 2-5 μg/ml avec de l'ECL sur les plaquettes ou le cerveau humains. Reconnaît une protéine de 100-120 kDa.
Immunohistochimie : 2-5 μg/ml sur des coupes de tissus congelés.
ELISA : 1 μg/ml pour un test direct et 10 μg/ml pour un test indirect.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée. En solution dans du tampon de phosphate de sodium 20 mM avec du NaCl 150 mM.
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C en aliquotes non diluées pendant 6 mois maximum après la date de réception.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jochen Winterer et al.
Cell reports, 19(6), 1110-1116 (2017-05-13)
The distinctive firing pattern of grid cells in the medial entorhinal cortex (MEC) supports its role in the representation of space. It is widely believed that the hexagonal firing field of grid cells emerges from neural dynamics that depend on
Activation of extrasynaptic, but not synaptic, NMDA receptors modifies amyloid precursor protein expression pattern and increases amyloid-? production.
Bordji, K; Becerril-Ortega, J; Nicole, O; Buisson, A
The Journal of Neuroscience null