Principaux documents
MAB4146
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-BCRP, clone BXP-21
culture supernatant, clone BXP-21, Chemicon®
Synonyme(s) :
Breast Cancer Resistance Protein, Placenta-specific ATP Binding Cassette Transporter, ATP-binding Cassette, Sub Family G, member 2 (ABCG2)
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BXP-21, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Entrée
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABCG2(9429)
Description générale
La protéine de résistance du cancer du sein (BCRP), de 72 kDa, est le second membre de la sous-famille G de la super-famille des transporteurs à cassette se liant à l'ATP (ou transporteurs ABC) humains. De ce fait, elle est aussi désignée ABCG2. La BCRP est un demi-transporteur constitué d'un seul domaine de liaison aux nucléotides suivi d'un domaine transmembranaire. Les données expérimentales actuellement disponibles suggèrent que la BCRP pourrait agir sous forme homodimère ou homotétramère. Une surexpression de la BCRP est associée à de forts niveaux de résistance à divers agents anticancéreux. Une expression de la BCRP a été détectée dans un grand nombre de tumeurs malignes hématologiques et de tumeurs solides, ce qui indique que ce transporteur pourrait avoir un rôle important dans la résistance des cancers aux médicaments cliniques. Outre le fait qu'elle confère une résistance contre les agents chimiothérapeutiques, la BCRP transporte activement et de manière structurelle diverses molécules organiques, conjuguées ou non, telles que le sulfate d'estrone-3, le 17-(β-D-glucuronide) de 17-β-estradiol, et le méthotrexate. La BCRP est fortement exprimée dans les syncytiotrophoblastes placentaires, dans la membrane apicale de l'épithélium de l'intestin grêle, dans la membrane canaliculaire du foie, et sur la surface luminale des cellules endothéliales des microvaisseaux cérébraux humains. Cette localisation tissulaire substantielle stratégique indique l'importance du rôle que joue la BCRP dans l'absorption, la distribution et l'élimination des médicaments constituant un substrat de la BCRP.
Spécificité
Cet anticorps réagit avec un épitope interne de la protéine de résistance du cancer du sein (BCRP), un demi-transporteur transmembranaire de 70 kDa impliqué dans la multirésistance aux médicaments. Il ne donne lieu à aucune réaction croisée avec MDR1, MRP1, MRP2 ou MRP5.
Immunogène
Protéine de fusion composée de la protéine de liaison au maltose de E. coli et d'une partie de 126 a.a. de BCRP (a.a. 271-396).
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Immunocytochimie :
Une dilution au 1/20–1/50e d'un précédent lot a été utilisée sur des préparations fixées à l'acétone et centrifugées sur un appareil Cytospin.
Immunohistochimie :
Une dilution au 1/20e d'un précédent lot a été utilisée sur des coupes de tissu fixé à l'acétone et congelé ; une dilution au 1/20e d'un précédent lot a été utilisée sur des tissus fixés au formaldéhyde et inclus en paraffine, puis prétraités avec du citrate 10 mM (à pH 6,0) pendant 20 min.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'utilisation de cet anticorps anti-BCRP, clone BXP-21, a été validée en IC, IH, IH(P) et WB pour la détection de la protéine BCRP.
Sous-domaine de recherche
Cellules souches hématopoïétiques
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HepG2.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter la BCRP dans 10 µg de lysat de cellules HepG2.
Description de la cible
70 kDa
Forme physique
IgG2a monoclonale de souris dans un tampon contenant 0,7 % de BSA et 0,1 % d'azoture de sodium.
Produit non purifié
Stockage et stabilité
Pour un stockage à long terme, conserver à -20 ºC. Stable pendant 6 mois entre 2 et 8 ºC à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Cellules MCF7
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Jing Zhou et al.
Scientific reports, 6, 36481-36481 (2016-11-03)
The role of ROS in stem cell biology has not been fully illustrated and understood. Here we compared the different responses and investigated the mechanism underlying oxidative stress induced by hydrogen peroxide (H2O2) between murine corneal epithelial progenitor cell line
L Hu et al.
British journal of cancer, 102(8), 1276-1283 (2010-04-01)
Ovarian cancer is the most lethal gynaecological malignancy. Although ovarian cancer patients often respond initially to chemotherapy, they usually develop chemoresistance. We hypothesised that a small portion of ovarian cancer cells have stem-like cell properties that contribute to tumourigenesis and
Stefanie Hauswald et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 15(11), 3705-3715 (2009-05-22)
Histone deacetylase inhibitors (HDACi) are being studied in clinical trials with the aim to induce cellular differentiation, growth arrest, and apoptosis of tumor cells. Recent reports suggest that the multidrug resistance-1 (MDR1) gene is regulated by epigenetic mechanisms. To investigate
Hoang Dinh Tuy et al.
Oncology letters, 12(4), 2752-2760 (2016-10-05)
Irinotecan is a key drug for patients with advanced and recurrent colorectal carcinoma. However, the efficacy of irinotecan is not sufficient; partly, as there is no useful marker to predict chemosensitivity to the drug. The aim of the present study
Expression of BAF57 in ovarian cancer cells and drug sensitivity.
Yamaguchi, T; Kurita, T; Nishio, K; Tsukada, J; Hachisuga, T; Morimoto, Y; Iwai, Y; Izumi, H
Cancer Science null