MAB394-100UG
Anti-Dopamine β Hydroxylase-SAP Antibody, clone 4F10.2
clone 4F10.2, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
saporin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F10.2, monoclonal
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunolesioning: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Dbh(25699)
Spécificité
MAB308 is the unconjugated monoclonal.
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable