Principaux documents
AB1537
Sigma-Aldrich
Anti-Dopamine β Hydroxylase Antibody, CT
Chemicon®, from sheep
Synonyme(s) :
DBH
100 μL
581,00 $
581,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1328
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
581,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
581,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1328
Devis pour commande en gros
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
monkey, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DBH(1621)
Immunogène
Synthetic peptide, CPTSQGRSPAGPTVVSI-amide, from C-terminal region of human (DbetaH).
Application
Immunoblotting: 1:250-1:1,000 on human, monkey and bovine adrenal medulla.
Immunohistochemistry: 1:250-1:1,000, staining was evaluated in the locus coeruleus of formaldehyde-fixed, cryopreserved human and monkey brain. Showed strong staining on both human and monkey.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
This Anti-Dopamine β Hydroxylase Antibody, C-terminus is validated for use in WB, IH for the detection of Dopamine β Hydroxylase.
Forme physique
Affinity purified immunoglobulin. Liquid in 10 mM HEPES, pH 7.5, 150 mM NaCl, 100 μg/mL BSA and 50% glycerol.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Isabel Pérez-Santos et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 31(9), 4115-4139 (2021-05-19)
Noradrenaline (NA) in the thalamus has important roles in physiological, pharmacological, and pathological neuromodulation. In this work, a complete characterization of NA axons and Alpha adrenoceptors distributions is provided. NA axons, revealed by immunohistochemistry against the synthesizing enzyme and the