MAB3731
Anti-Met/HGFR Antibody, phospho-specific (Tyr1234/1235), clone 6AT1877
clone 6AT1877, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
c-Met, cmet, HGFR, RCCP2, met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6AT1877, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr1234/pTyr1235)
Informations sur le gène
human ... MET(4233)
mouse ... Met(17295)
Spécificité
Immunogène
Application
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Forme physique
Stockage et stabilité
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200 μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable