MAB3564
Anti-Sodium/Iodine Symporter Antibody, a.a. 625-643, clone FP5A
clone FP5A, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Na+/I- Symporter, NIS
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
FP5A, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC5A5(6528)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochimie. The antibody works on paraffin embedded tissue sections which have been subjected to antigen retrieval with 10 mM citrate buffer steam for 30 minutes.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable