Documents
MAB3418X
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-MAP2, conjugué à l′Alexa Fluor 488
clone AP20, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-MAP-2, Anti-MAP2A, Anti-MAP2B, Anti-MAP2C
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR 488
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AP20, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, chicken, mouse, bovine
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
chicken ... Map2(424001)
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756) , Map2(281294)
rat ... Map2(25595)
Spécificité
Reconnaît MAP-2 (protéine associée aux microtubules 2). La protéine MAP-2 fait partie d'un ensemble de plusieurs protéines de poids moléculaire élevé qui jouent un rôle important dans l'assemblage des microtubules du cerveau. En plus de son association avec les microtubules, MAP-2 s'associe aux neurofilaments et aux filaments d'actine, ce qui suggère qu'elle peut guider l'interaction entre les microtubules, les autres éléments du cytosquelette et les organites cytoplasmiques (1).
MAP-2 est un marqueur strict des neurones. En outre, MAP-2 présente une spécificité intracellulaire. Dans le système nerveux central, MAP-2 est confinée aux corps des cellules neuronales et aux dendrites. Il y a toutefois des exceptions où certains axones répondent de manière positive à la coloration de petites quantités de MAP-2 (2,3). MAP-2 est uniformément distribuée dans toute la cellule lorsqu'elle est exprimée pour la première fois dans des neurones en culture, mais elle se localise de façon sélective au fur et à mesure que le développement dendritique se poursuit (4,5).
Profils SDS-PAGE : en SDS-PAGE, la protéine MAP-2 de rat adulte migre comme doublet étroitement associé, avec un poids moléculaire d'environ 300 kDa. Cependant, à un stade précoce du développement cérébral (jour 10 post-natal chez le rat), MAP-2 migre en une seule bande identique à la bande de poids moléculaire plus faible du doublet MAP-2 de l'adulte (MAP-2b). Plus tard dans le développement (jours post-natals 17 à 18), la mobilité de MAP-2 passe à la forme en doublet de l'adulte. (Dans la moelle épinière, la conversion à la forme adulte se produit plus tôt).
Immunogène
Protéine de microtubules du cerveau bovin.
Application
Cet anticorps anti-MAP2, conjugué à l'Alexa Fluor 488, a été validé pour une utilisation en IH pour la détection de MAP2.
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
NOTES D'APPLICATION :
Immunohistochimie : L'anticorps anti-MAP-2 peut être utilisé pour colorer les tissus (cerveau ou moelle épinière) fixés avec du paraformaldéhyde.
Sous-domaine de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Métabolisme des neurones et neurofilaments
Forme physique
Immunoglobuline purifiée conjuguée à l'Alexa Fluor 488. En solution dans un tampon phosphate contenant 15 mg/ml d'ASB comme agent stabilisateur et 0,1 % d'azoture de sodium.
Purification sur protéine A
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Cerveau, cultures neuronales, cellules de glioblastome T98G humaines
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Alexa Fluor est une marque déposée de Molecular Probes, Inc.
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mengmeng Wang et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 13, 447-447 (2019-11-22)
Social deficiency is one of the core syndromes of autism spectrum disorders (ASD), for which the underlying developmental mechanism still remains elusive. Anterior cingulate cortex (ACC) plays a key role in integrating social information and regulating social behavior. Recent studies
Erick Orozco Morato et al.
In vitro models, 1(4-5), 385-395 (2022-11-01)
Pathological pain is a prevalent condition that affects majority of adults with a variety of underlying disease conditions. Current available pharmacological pain treatments have several negative and potentially life-threatening side effects associated with their long-term use. Due to the heterogeneity
Michael Bucher et al.
eLife, 10 (2021-05-05)
Members of the SH3- and ankyrin repeat (SHANK) protein family are considered as master scaffolds of the postsynaptic density of glutamatergic synapses. Several missense mutations within the canonical SHANK3 isoform have been proposed as causative for the development of autism
Johannes Hradsky et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 63(10), 793-804 (2015-06-28)
Calneuron-1 and -2 are members of the neuronal calcium-binding protein family (nCaBP). They are transmembrane Calmodulin-like EF-hand Ca(2+)-sensors, and a function in the control of Golgi-to-plasma membrane vesicle trafficking has been assigned to both proteins. In this paper, we describe
Chongjie Cheng et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 708469-708469 (2021-08-18)
Microvascular failure is one of the key pathogenic factors in the dynamic pathological evolution after traumatic brain injury (TBI). Our laboratory and others previously reported that Annexin A2 functions in blood-brain barrier (BBB) development and cerebral angiogenesis, and recombinant human
Articles
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.