Principaux documents
MAB3140
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-échangeur 1 à Na+/H+, région C-terminale (CT), clone 4E9
clone 4E9, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
NHE1
100 μG
594,00 $
594,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
594,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
594,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E9, monoclonal
Espèces réactives
amphibian, fish, avian, vertebrates (including including fish, amphibians, birds and mammals)
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse, mammals, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Adéquation
not suitable for immunoprecipitation
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC9A1(6548)
Description générale
Le NHE (échangeur Na+/H+) des mammifères est une protéine membranaire intégrale qui est connue pour réguler le pH intracellulaire en enlevant un proton et en l'échangeant contre un ion sodium extracellulaire. Il existe neuf isoformes connues de NHE. La mieux caractérisée est NHE1, impliquée non seulement dans le contrôle du pH intracellulaire, mais aussi dans le contrôle du volume cellulaire, l'organisation du cytosquelette, les maladies cardiaques et le cancer. Le transport par le NHE joue un rôle central dans les dommages causés au myocarde humain pendant et après un infarctus du myocarde, et il est considéré comme une étape clé dans la transformation oncogène des cellules cancéreuses. Le NHE comprend un domaine membranaire N-terminal qui transporte les ions et un domaine cytoplasmique C-terminal qui régule l'activité et sert d'intermédiaire dans les interactions cytosquelettiques. Les isoformes NHE2 à NHE5 sont localisées au niveau de la membrane plasmique mais présentent une plus grande spécificité tissulaire. NH2 et NH3 sont plus fortement exprimées dans le rein et l'intestin. Sur le plan structurel, un seul segment transmembranaire de NHE1 a été résolu, et la structure de l'antiport à Na+/H+ bactérien NhaA a été élucidée.
Spécificité
Échangeur Na+/H+, isoforme NHE1
Immunogène
Protéine de fusion MBP contenant l'ensemble du domaine hydrophile C-terminal du NHE1 porcin.
Épitope : Région C-terminale
Application
Catégorie de recherche
Neurosciences
Fonctionne mal pour l'immunohistochimie et l'immunocytochimie.
Non recommandé pour l'immunoprécipitation.
Immunotransfert :
Dilution 1/1 000 utilisée sur un lot précédent.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'anticorps anti-échangeur 1 à Na+/H+, région C-terminale (CT), clone 4E9, détecte le niveau d'échangeur 1 à Na+/H+ et a été publié et validé pour une utilisation en WB.
Sous-domaine de recherche
Canaux ioniques et transporteurs
Qualité
Évaluée en routine par western blot sur des lysats de tissu rénal humain.
Analyse par western blot :
Une dilution 1/500 de ce lot a permis de détecter l'échangeur 1 à Na+/H+ sur 10 µg de lysats rénaux humains.
Description de la cible
Env. 100 à 110 kDa
Forme physique
Anticorps IgG1 monoclonal de souris purifié, dans une solution contenant 0,02 M de tampon phosphate et 0,25 M de NaCl, pH 7,6, et 0,1 % d'azide de sodium.
Format : Purifié
Purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissu rénal (membrane basolatérale)
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique d'un lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sebastiano Vilella et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 13(4), 207-214 (2003-07-24)
In thyroid cells, the intracellular pH plays a key role in the control of the iodide uptake, since iodide accumulation is associated with an intracellular acidification. In the present paper we studied the kinetic proprieties of the Na(+)/H(+) antiporter (NHE)
C Juel et al.
The Journal of physiology, 548(Pt 2), 639-648 (2003-03-04)
Chronic hypoxia is accompanied by changes in blood and skeletal muscle acid-base control. We hypothesized that the underlying mechanisms include altered protein expression of transport systems and the enzymes involved in lactate, HCO3- and H+ fluxes in skeletal muscle and
Lionel Blanc et al.
American journal of hematology, 90(3), 235-241 (2014-12-18)
Genetic ablation of the ferrireductase STEAP3, also known as TSAP6, leads to severe microcytic and hypochromic red cells with moderate anemia in the mouse. However, the mechanism leading to anemia is poorly understood. Previous results indicate that TSAP6/Steap3 is a
Casper Skovgaard et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 122(1), 48-59 (2016-11-20)
The aim of the study was, in runners accustomed to speed endurance training (SET), to examine the effect of increased and maintained frequency of SET on performance and muscular adaptations. After familiarization (FAM) to SET, 18 male (n = 14)
Magni Mohr et al.
Physiological reports, 5(19) (2017-10-19)
It was evaluated whether upper-body compared to lower-body musculature exhibits a different phenotype in relation to capacity for handling reactive oxygen species (ROS), H+, La-, Na+, K+ and also whether it differs in adaptive potential to exercise training. Eighty-three sedentary