AB3081
Anti-Na+/H+ Exchanger-1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
NHE1
610,00 $
About This Item
610,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat, bovine, mouse, pig
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC9A1(6548)
Spécificité
Immunogène
Application
ELISA: 1:100,000 using 50-100 ng control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable