MAB3083
Anti-Calpain Antibody, small subunit of µ- or m-Calpains (Calpain I or II), clone P1
ascites fluid, clone P1, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-CALPAIN4, Anti-CANP, Anti-CANPS, Anti-CAPN4, Anti-CDPS, Anti-CSS1
501,00 $
About This Item
501,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P1, monoclonal
Espèces réactives
human, bovine
Ne doit pas réagir avec
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CAPNS1(826)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable