Documents
MAB2617
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-kindline, clone 3A3
clone 3A3, from mouse
Synonyme(s) :
Mitogen-inducible gene 2 protein, Pleckstrin homology domain-containing family C member 1, fermitin family homolog 2, kindlin 2, mitogen inducible gene 2 protein
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A3, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (98% sequence homology), mouse (98% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FERMT2(10979)
Description générale
La famille des kindlines est un groupe de protéines d'adhérence focale qui suscitent l'intérêt de par leur capacité à se lier aux intégrines et à les activer. Des anomalies de cette capacité ont permis de relier la kindline à plusieurs maladies, tant innées qu'acquises, telles que le syndrome de Kindler, le cancer ou le déficit d'adhérence des leucocytes. L'isoforme kindline-2 participe spécifiquement au recrutement de la migfiline sur les sites d'adhérence focale pour les interactions cellule-MEC, et coordonne la production de l'actine et les modifications touchant à la forme des cellules. Elle est aussi activement impliquée dans la connexion des sites d'adhérence de la MEC au cytosquelette d'actine (Shi, 2007). La kindline 2 est exprimée dans tous les tissus.
Spécificité
L'anticorps reconnaît la kindline 2.
Immunogène
Protéine recombinante avec étiquette GST correspondant à la kindline-2.
Épitope : inconnu
Application
Cet anticorps anti-kindline 2, clone 3A3, est validé pour la détection de la kindline 2 en WB et IC.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Sous-domaine de recherche
Cytosquelette
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la kindline-2 dans 10 µg de lysat de cellules HeLa.
Description de la cible
~70 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4, NaCl 150 mM) et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules HeLa
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lihua Qi et al.
Cell death & disease, 10(12), 890-890 (2019-11-27)
Kindlin-2 plays an important role in the regulation of cardiac structure and function. Depletion of Kindlin-2 contributes to cardiac hypertrophy and progressive heart failure, however, the precise mechanisms involved in this process remain unclear. GATA4 is a critical transcription factor
Huanqing Gao et al.
JCI insight, 4(13) (2019-07-12)
Kindlin-2 regulates integrin-mediated cell adhesion to and migration on the extracellular matrix. Our recent studies demonstrate important roles of kindlin-2 in regulation of mesenchymal stem cell differentiation and skeletal development. In this study, we generated adipose tissue-specific conditional knockout of
Jie Lin et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 36(1), 134-134 (2017-10-04)
Kindlin-2 is a member of the focal adhesion protein family that regulates invasion and metastasis in multiple malignancies; however, little is known about the role of Kindlin-2 in hepatocellular carcinoma (HCC) progression. Immunohistochemistry was used to investigate Kindlin-2 expression in
Lihua Qi et al.
FEBS letters, 589(16), 2155-2162 (2015-07-06)
Kindlin-2, as an integrin-interacting protein, was known to be required for the maintenance of cardiac structure and function in zebrafish. However, the mechanism remains unclear. We found that Kindlin-2 interacts and colocalizes with α-actinin-2 at the Z-disc of mouse cardiac
Khalid Sossey-Alaoui et al.
Cancer research, 77(18), 5129-5141 (2017-07-09)
Interplay between tumor cells and host cells in the tumor microenvironment dictates the development of all cancers. In breast cancer, malignant cells educate host macrophages to adopt a protumorigenic phenotype. In this study, we show how the integrin-regulatory protein kindlin-2