Documents
MAB2500
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-collagène de type VII, clone 32,-VII
Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-EBD1, Anti-EBDCT, Anti-EBR1, Anti-NDNC8
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
300
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
32, monoclonal
mAb-VII, monoclonal
Espèces réactives
bovine, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL7A1(1294)
Spécificité
L'anticorps monoclonal MAB2500 reconnaît le collagène de type VII humain et bovin.
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
ELISA
IH sur coupes de tissus non fixées ou faiblement fixées.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/1 000e d'un lot représentatif a permis de détecter le collagène de type VII dans des cellules HeLa.
L'anticorps anti-collagène de type VII, clone 32, -VII, permet de détecter le niveau de collagène de type VII ; son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en ELISA.
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Forme physique
En solution à 1 mg/ml dans un tampon phosphate 20 mM contenant du NaCl 250 mM (pH 7,6) et 0,1 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Stockage et stabilité
Conserver au réfrigérateur à une température comprise entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum en aliquotes non diluées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Markus Kretz et al.
Nature, 493(7431), 231-235 (2012-12-04)
Several of the thousands of human long non-coding RNAs (lncRNAs) have been functionally characterized; however, potential roles for lncRNAs in somatic tissue differentiation remain poorly understood. Here we show that a 3.7-kilobase lncRNA, terminal differentiation-induced ncRNA (TINCR), controls human epidermal
The development and characterization of an in vitro model of psoriasis.
Barker, CL; McHale, MT; Gillies, AK; Waller, J; Pearce, DM; Osborne, J; Hutchinson et al.
The Journal of Investigative Dermatology null
Adam J Rubin et al.
Nature genetics, 49(10), 1522-1528 (2017-08-15)
Chromosome conformation is an important feature of metazoan gene regulation; however, enhancer-promoter contact remodeling during cellular differentiation remains poorly understood. To address this, genome-wide promoter capture Hi-C (CHi-C) was performed during epidermal differentiation. Two classes of enhancer-promoter contacts associated with