Principaux documents
Z740752
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, class A, meets ASTM E288
stopper joint: 13, capacity 100 mL, tol. 0.100 mL, PE
12 EA
722,00 $
722,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
722,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
722,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PE
Taille de l'obturateur
13
Joint
joint ST/NS neckstopper size 13
joint: stopper13
Caractéristiques
class A meets ASTM E288
Conditionnement
pkg of 12 ea
tol. measuring range
0.100 mL
Capacité
100 mL
Catégories apparentées
Description générale
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class A meets ASTM E288 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Flask are certified and either a batch or individual certificate. Calibrated “To Contain”.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC