MAB1954
Anti-Integrin α4 Antibody, clone P4G9
ascites fluid, clone P4G9, Chemicon®
Synonyme(s) :
CD49d
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P4G9, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGA4(3676)
Spécificité
Application
Inhibits attachment of hematopoeitic cells and fibroblasts to fibronectin (note: sodium azide should be removed prior to attachment assay).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Integrins
Liaison
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable