MAB1934
Anti-Fibronectin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 784A2A6
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Fibronectin Antibody, cell binding peptide, clone 784A2A6, purified antibody, clone 784A2A6, Chemicon®
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
784A2A6, monoclonal
Espèces réactives
human, chicken
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
chicken ... Fn1(396133)
human ... FN1(2335)
Spécificité
Immunogène
Application
Microscopy
Western blotting at 1-5 μg/mL
Cellular Adhesion Studies
Note: Dilution without addition of carrier protein may cause denautration or adherence of the antibody to the vial. Dilution into a 1% bovine serum albumin containing buffer is recommended.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable