MAB1620
Anti-Cytokeratin 5 Antibody, 6, clone D5/16B4
clone D5/16B4, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
58 kDa cytokeratin, Cytokeratin-5, CK-5, Keratin-5, K5, Type-II keratin Kb5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
D5/16B4, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KRT5(3852)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
A 1:50-1:100 dilution from a previous lot was used for paraffin, high-temperature antigen retrieval required (Pressure cooker, Citrate/EDTA buffer pH 6.0, 4 minutes at full pressure).
Immunofluorescence:
A previous lot of this antibody was used in Immunofluorescence.
Western blot:
Recognizes a 58kDa and 56kDa band corresponding to cytokeratin 5 and 6.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualité
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected cytokeratin 5/6 on 10 ug of A431 lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
A431 cell lysate, human bladder tumor tissue.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2