MAB1567A4
Anti-MAG Antibody, clone 513, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 513, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
Myelin-associated glycoprotein, Siglec-4a
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
513, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chicken (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), frog (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAG(4099)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected MAG in adult mouse brain tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Adult mouse brain tissue
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable